Documenti fondamentali
28651-U
Hamilton® 1710N syringe
1710N Slim Line, volume 100 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
cone tip stainless steel (point style 1)
Misura ago
26s ga (cone tip)
Descrizione
gastight
Caratteristiche
GASTIGHT® Syringe, Fixed Needle
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 203076
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
100 μL
Compatibilità
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
Note legali
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)