27827
Poly(vinyl chloride-co-vinyl acetate-co-vinyl alcohol)
for ion-selective electrodes, Selectophore™, 91% vinyl chloride – 3% vinyl acetate – 6% vinyl alcohol
Sinonimo/i:
Copolymer of vinyl chloride, vinyl acetate and vinyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Selectophore™
Stato
powder
PM
Mr ~24500
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)