Documenti fondamentali
27475
Supelco
(+)-β-Citronellene
analytical standard
Sinonimo/i:
(S)-(+)-3,7-Dimethyl-1,6-octadiene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.25
Beilstein:
1719874
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D +10±1°, neat
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.437
P. ebollizione
154-155 °C (lit.)
Densità
0.760 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H](CC\C=C(\C)C)C=C
InChI
1S/C10H18/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7,10H,1,6,8H2,2-4H3/t10-/m1/s1
FUDNBFMOXDUIIE-SNVBAGLBSA-N
Descrizione generale
β-Citronellene is an oxygenated monoterpene and is the major constituent of essential oils isolated from different plant species. Monoterpenes are known to have bactericidal, fungicidal, antiparasitic and insecticidal properties.[1] β-Citronellene is also used in the production of various fragrance ingredients including dihydromyrcenol and cyclodemol.[2]
(+)-β-Citronellene is an acyclic monoterpene compound.[2]
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Insecticidal effects of monoterpenes on Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae).
Yildirim E, et al.
Journal of Applied Botany and Food Quality, 86, 198-204 (2013)
Synthesis of fragrance compounds from acyclic monoterpenes: Rhodium catalyzed hydroformylation and tandem hydroformylation/acetalization of linalool and $\beta$-citronellene.
Vieira CG, et al.
Applied Catalysis A: General, 466, 208-215 (2013)