If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
271012
N,N-dimetilacetammide
anhydrous, 99.8%
Sinonimo/i:
DMAc
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Saggio
99.8%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
914 °F
Limite di esplosione
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
Impurezze
<0.005% water
Residuo dopo evaporazione
<0.001%
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
P. ebollizione
164.5-166 °C (lit.)
Punto di fusione
−20 °C (lit.)
Densità
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Palladium (II) acetate-butyldi-1-adamantylphosphine catalyzed arylation of 2-isobutylthiazole with chlorobenzene to form 5-phenyl-2-isobutylthiazole.[1]
- Synthesis of β-, γ-, and δ-metallo ester intermediates that can react with acid chlorides to form γ-, δ-, and ε-keto esters.[2]
- Synthesis of (R)-(-)-methyl 1,1′-binaphthyl-2,2′-diylphosphate that can be used as a precursor for preparing (R)-(+)-1,1′-binaphthalene-2,2′-diol.[3]
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Preformed catalysts in the kit are stable but become air-sensitive when activated; Schlenk technique aids scale-up.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 risposta-
Utile?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 risposta-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf