Documenti fondamentali
27089
Supelco
Chromoionophore IV
Selectophore
Sinonimo/i:
5-Octadecanoyloxy-2-(4-nitrophenylazo)phenol, ETH 2412
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H43N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
525.68
Beilstein:
8244430
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NB.61
Nome Commerciale
Selectophore
Livello qualitativo
Punto di fusione
121-125 °C
Stringa SMILE
OC1=CC(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=CC=C1/N=N/C2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C30H43N3O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(35)38-27-22-23-28(29(34)24-27)32-31-25-18-20-26(21-19-25)33(36)37/h18-24,34H,2-17H2,1H3/b32-31+
OHHICQPUQDFJLP-QNEJGDQOSA-N
Descrizione generale
Chromoionophore IV (5-Octadecanoyloxy-2-(4-nitrophenylazo)phenol, ETH 2412) is a lipophilic pH indicator and is generally used during the fabrication of optical sensors.[1][2]
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Applicazioni
ETH 2412 may be used for the optode membrane preparation, for determination of perchlorate spectrophotometrically.[3]
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
Assay of lipophilic anions, e.g. nitrate, with solvent polymeric optode membrane based on ETH 2412[4]
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Polymeric membrane pH electrodes based on electrically charged ionophores.
Yanming M
Analytical Chemistry, 70 (24), 5252-5258 (1998)
Flow-through bulk optode for the spectrophotometric determination of perchlorate.
Soledad G
Microchimica Acta, 143 (1), 59-63 (2003)
Optical ion sensing with immobilized thin films of photocrosslinked decyl methacrylate.
Ambrose TM and Meyerhoff ME.
Analytica Chimica Acta, 378 (1), 119-126 (1999)
P.C. Hauser et al.
Analytical Chemistry, 62, 1919-1919 (1990)