256404
1-propanolo
spectrophotometric grade, ≥99%
Sinonimo/i:
Alcool propilico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
spectrophotometric grade
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
700 °F
Limite di esplosione
13.7 %
Impurezze
<0.080% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
P. ebollizione
97 °C (lit.)
97 °C
Punto di fusione
−127 °C (lit.)
Densità
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: 1.00
λ: 225 nm Amax: 0.50
λ: 250 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
Stringa SMILE
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?