Documenti fondamentali
25001
Sigma-Aldrich
Aluminum acetate, basic
purum, 12.5-18.4% Al basis, powder
Sinonimo/i:
Aluminum diacetate hydroxide, Aluminum hydroxide acetate
About This Item
Formula condensata:
Al(OH)(C2H3O2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.08
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Grado
purum
Forma fisica
powder
Concentrazione
12.5-18.4% Al
Impurezze
≤0.002% Heavy metals (as Pb)
≤0.05% Insoluble in HCl
≤2% Ca and Mg (as (Mg)
pH
4.0-5.0
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20000 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤200 mg/kg
Na: ≤1%
Compatibilità
complies for appearance of solution
Stringa SMILE
CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Al.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+3;/p-3
HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)