Vai a
24901
Chloride ionophore II
Selectophore, function tested
Sinonimo/i:
4,5-Dimethyl-3,6-dioctyloxy-o-phenylene-bis(mercurytrifluoroacetate), ETH 9009
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
233,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H40F6Hg2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
987.78
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
233,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
form
powder
quality
function tested
mp
177-179 °C
SMILES string
CCCCCCCCOc1c(C)c(C)c(OCCCCCCCC)c([Hg]OC(=O)C(F)(F)F)c1[Hg]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C24H40O2.2C2HF3O2.2Hg/c1-5-7-9-11-13-15-19-25-23-17-18-24(22(4)21(23)3)26-20-16-14-12-10-8-6-2;2*3-2(4,5)1(6)7;;/h5-16,19-20H2,1-4H3;2*(H,6,7);;/q;;;2*+1/p-2
InChI key
UMYVIFNPTFWRLT-UHFFFAOYSA-L
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Ionophore employed in solvent polymeric membrane electrodes for the assay of Cl- activity
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
923322489421193
Chloride ionophore II Selectophore™, function tested
Supelco
24901
Chloride ionophore II
Chloride ionophore IV Selectophore™
Supelco
92332
Chloride ionophore IV
Calcium ionophore II Selectophore™, function tested
Supelco
21193
Calcium ionophore II
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
-
description
for ion-selective electrodes
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
quality
function tested
quality
-
quality
-
quality
function tested
mp
177-179 °C
mp
-
mp
-
mp
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
145889-57-2
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)