Documenti fondamentali
22184-U
Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub
7000.5, volume 0.5 μL, needle size 25 ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
Scegli un formato
1 EA
108,00 €
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
108,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Misura ago
25 ga (blunt tip)
Caratteristiche
no dead volume
sample contained in needle
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 86250
Lungh. ago
70 mm (2.75 in.)
Volume
0.5 μL
Descrizione generale
  • Rapid injection of minute volumes
  • Eliminates dead volume by placing the sample in the needle
  • Leak-proof at injection pressures up to 6000 psi
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)