Documenti fondamentali
21326
Hamilton® needles for RN syringes, cone tip
volume 5-10 μL, ASRN, needle size 26s ga (cone tip), needle L × O.D. 43 mm × 0.47 mm, pkg of 6 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
cone tip stainless steel (point style 1)
Misura ago
26s ga (cone tip)
Caratteristiche
cone tip
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 7786-02
Lungh. × D.E. ago
43 mm × 0.47 mm
Volume
5-10 μL
Compatibilità
for use with Hamilton 5μL-10μL syringe
for use with Hamilton Microliter SyringeModel 701ASRN
Descrizione generale
RN syringes allow easy replacement of needles that get damaged in the field. The needle is seated at zero graduation mark.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)