Key Documents
21023
Sigma-Aldrich
Cesium trifluoroacetate
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
CsTFA, Trifluoroacetic acid cesium salt
About This Item
Formula condensata:
CF3COOCs
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.92
Beilstein:
4161420
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99.0% (NT)
Forma fisica
solid
Impurezze
Insoluble matter, passes filter test
pH
9.0-10.5 (25 °C, 2 M in H2O)
Punto di fusione
114-116 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 2 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
2 M in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.09
λ: 280 nm Amax: 0.04
Stringa SMILE
[Cs+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Cs/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
RJYSYRSELCQCSO-UHFFFAOYSA-M
Altre note
Isolation of proteoglycans using phenol extraction and isopycnic centrifugation
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J A McBain et al.
Analytical biochemistry, 188(1), 203-213 (1990-07-01)
A procedure for the rapid isolation of heparan sulfate proteoglycans from Zwittergent lysates of cultured cells and cetylpyridinium precipitates of culture medium is described. After removal of most nonglycosylated proteins by phenol extraction, the proteoglycans are fractionated and isolated by