Documenti fondamentali
20782
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series, removable needle
1705RN, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Scegli un formato
1 EA
104,00 €
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
104,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
glass body
Misura ago
22s ga (bevel tip)
Caratteristiche
removable needle RN
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80930
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
50 μL
Note legali
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)