20699
Hamilton® syringe, 700 series, removable needle with chaney adapter
701RNCH, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinonimo/i:
Hamilton® Syringe 701RNCH 10UL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
26s ga (bevel tip)
Descrizione
removable needle with Chaney adapter: RNCH
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80334
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
10 μL
Compatibilità
for use with Hamilton 701RNCH (removable needle with chaney adapter)
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)