Documenti fondamentali
201960
Sigma-Aldrich
Acid Yellow 25
Dye content 40 %
Scegli un formato
10 G
84,40 €
84,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
84,40 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H20N5NaO6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
549.55
Colour Index:
18835
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
84,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Composizione
Dye content, 40%
λmax
392 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
13200 at 259 nm in H2O at 0.03 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].Cc1ccc(cc1S(=O)(=O)Nc2ccccc2)\N=N\c3c(C)nn(c3O)-c4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C23H21N5O6S2.Na/c1-15-8-9-18(14-21(15)35(30,31)27-17-6-4-3-5-7-17)24-25-22-16(2)26-28(23(22)29)19-10-12-20(13-11-19)36(32,33)34;/h3-14,27,29H,1-2H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b25-24+;
VKLQVFKYJGXGKQ-QREUMGABSA-M
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Shumin Xia et al.
Cell reports, 28(5), 1251-1267 (2019-08-01)
Mechanical cues influence pluripotent stem cell differentiation, but the underlying mechanisms are not well understood. Mouse embryonic stem cells (mESCs) exhibit unusual cytomechanical properties, including low cell stiffness and attenuated responses to substrate rigidity, but the underlying structural basis remains