195227
Acid Red 88
Dye content 75 %
Sinonimo/i:
4-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt, AR88
About This Item
Prodotti consigliati
Composizione
Dye content, 75%
Punto di fusione
280 °C (dec.) (lit.)
λmax
505 nm
Stringa SMILE
[Na+].Oc1ccc2ccccc2c1N=Nc3ccc(c4ccccc34)S([O-])(=O)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?