Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
191612
Glicerolo
spectrophotometric grade, ≥99.5%
Sinonimo/i:
1,2,3-Propantriolo, Glicerina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
spectrophotometric grade
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
698 °F
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
<0.100% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. ebollizione
182 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Densità
1.25 g/mL (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 205 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 225 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.05
λ: 320 nm Amax: 0.02
λ: 340-400 nm Amax: 0.01
Stringa SMILE
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Altre note
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 risposta-
Utile?
-
-
What is the viscosity of glycerol?
1 risposta-
The viscosity of glycerol is 648 Centistokes at 20 Deg C (68 Deg F).