Documenti
15594
Sigma-Aldrich
Complesso borano-tetraidrofurano
purum, ~1 M in THF
About This Item
Formula condensata:
BH3OC4H8
Numero CAS:
Peso molecolare:
85.94
Beilstein:
3668402
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Grado
purum
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
~1 M in THF
Impurezze
≤20% diethylether
Densità
0.87 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
B.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.BH3/c1-2-4-5-3-1;/h1-4H2;1H3
RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Reducing agent; Selective reduction of certain oximes to hydroxylamines; Preparation of chiral boranes as Lewis acid mediators
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
G.A. Molander et al.
Journal of the American Chemical Society, 114, 2759-2759 (1992)
E.R. Parmee et al.
Journal of the American Chemical Society, 113, 9365-9365 (1991)
F.A.J. Kerdesky et al.
Synthetic Communications, 21, 2203-2203 (1991)
H.C. Brown et al.
Tetrahedron, 35, 567-567 (1979)