155004
Toluene
ACS spectrophotometric grade, ≥99.5%
About This Item
26 mmHg ( 25 °C)
Prodotti consigliati
Grado
ACS spectrophotometric grade
Densità del vapore
3.2 (vs air)
Tensione di vapore
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
997 °F
Limite di esplosione
7 %
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.003% S compounds
≤0.03% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0004%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n/D 1.496 (lit.)
P. ebollizione
110-111 °C (lit.)
Punto di fusione
-93 °C (lit.)
Densità
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 286 nm Amax: 1.00
λ: 288 nm Amax: 0.50
λ: 293 nm Amax: 0.20
λ: 300 nm Amax: 0.10
λ: 310 nm Amax: 0.05
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
Stringa SMILE
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Altre note
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?