Documenti fondamentali
14470
Sigma-Aldrich
Zinc borate
technical, light, ≥45% ZnO basis, ≥36% B2O3 basis
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Grado
technical
Stato
solid
Composizione
B2O3, ≥36%
ZnO, ≥45%
Impiego in reazioni chimiche
core: zinc
reagent type: catalyst
Perdita
≤19% loss on ignition, 800 °C, 1h
Stringa SMILE
[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]B([O-])[O-].[O-]B([O-])[O-]
InChI
1S/2BO3.3Zn/c2*2-1(3)4;;;/q2*-3;3*+2
BIKXLKXABVUSMH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. xrd data for zinc borate
    1 risposta
    1. X-Ray diffraction analysis is not performed on this product. It may be helpful to view the peer-reviewed articles related to this product: https://www.sigmaaldrich.com/search/14470?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=14470&type=citation_search