12392
Benzyl benzoate
tested according to Ph. Eur.
Sinonimo/i:
Benzylis benzoas, Benzoic acid benzyl ester
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 125 °C)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
896 °F
Colore
clear
Indice di rifrazione
n20/D 1.568 (lit.)
P. ebollizione
323-324 °C (lit.)
Punto di fusione
17-20 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
oil: miscible
water: insoluble
Densità
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
298.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
148 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?