12125
Benzidine dihydrochloride
≥99.0%
Sinonimo/i:
4,4′-Diaminobiphenyl dihydrochloride
Saggio
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Stato
solid
Residuo alla calcinazione
≤0.05%
Punto di fusione
≥300 °C
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].Nc1ccc(cc1)-c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C12H12N2.2ClH/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10;;/h1-8H,13-14H2;2*1H
RUAXWVDEYJEWRY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Attenzione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)