Documenti fondamentali
114189
Sigma-Aldrich
Acetyl chloride
reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
Acetic acid chloride, Acetic chloride, Ethanoyl chloride
Scegli un formato
25 G
43,70 €
500 G
82,20 €
1 KG
142,00 €
43,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
43,70 €
500 G
82,20 €
1 KG
142,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.50
Beilstein:
605303
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39050501
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
43,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.7 (vs air)
Tensione di vapore
11.69 psi ( 20 °C)
32.33 psi ( 55 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1353 °F
Limite di esplosione
19 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.389 (lit.)
P. ebollizione
52 °C (lit.)
Punto di fusione
−112 °C (lit.)
Densità
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
CC(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Acetyl chloride is used as an acylating reagent for electrophilic acetylation of alkynes, alkenes, arenes, saturated alkanes, enolates, and organometallics.[1]
Acetyl chloride is a colorless acyl halide. On reaction with ammonia and alcohols, it affords acetamide and esters of acetic acid, respectively.[2] Structural parameters and rotational constants of its isotopic forms have been evaluated from the microwave spectral investigations.[3]
Applicazioni
Acetyl chloride has been used in the Lepage and Roy fatty acids analysis, and robotic fatty acid analysis.[4] It may be used for the qualitative in situ synthesis of hydrogen chloride.[5]
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Yu Hong Lin et al.
Lipids, 47(5), 527-539 (2012-03-21)
Large population studies show that polyunsaturated fatty acids are important for human health, but determining relationships between the health benefits and the fatty acid content has been hampered by the unavailability of labor-effective high-throughput technologies. An automated high throughput fatty
Acetyl Chloride-Methanol as a Convenient Reagent for: A) Quantitative Formation of Amine Hydrochlorides B) Carboxylate Ester Formation C) Mild Removal of Nt-Boc-Protective Group.
Nudelman A, et al.
Synthetic Communications, 28(3), 471-474 (1998)
Microwave spectrum of acetyl chloride.
Sinnott, KM.
J. Chem. Phys. , 34(3), 851-861 (1961)
Acetyl Chloride
Pearlman BA
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 4-4 (1994)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf