Key Documents
09795
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Phe-OH
≥98.0%
Sinonimo/i:
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid, Fmoc-L-β-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H21NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
387.43
Beilstein:
7982022
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Colore
white to faint beige
Punto di fusione
180-184 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)c4ccccc4
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)14-22(16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m1/s1
PTSLRPMRTOVHAB-JOCHJYFZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)