Documenti fondamentali
09775
Sigma-Aldrich
Boc-Bpa-OH
≥96.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Boc-4-benzoyl-L-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H23NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.41
Beilstein:
7256480
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Stato
crystalline
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Colore
white
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO5/c1-21(2,3)27-20(26)22-17(19(24)25)13-14-9-11-16(12-10-14)18(23)15-7-5-4-6-8-15/h4-12,17H,13H2,1-3H3,(H,22,26)(H,24,25)/t17-/m0/s1
HIQJNYPOWPXYIC-KRWDZBQOSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)