09651
1-clorobutano
biotech. grade, for protein sequence analysis, ≥99.8%
Sinonimo/i:
Butil cloruro
Prodotti consigliati
Grado
biotech. grade
for protein sequence analysis
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.2 (vs air)
Tensione di vapore
80.1 mmHg ( 78.4 °C)
Saggio
≥99.8%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
860 °F
Limite di esplosione
10.1 %
Impurezze
≤0.01% water (Karl Fischer)
Residuo dopo evaporazione
≤0.0003%
Indice di rifrazione
n20/D 1.402 (lit.)
n20/D 1.402
P. ebollizione
77-78 °C (lit.)
Punto di fusione
−123 °C (lit.)
Densità
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Compatibilità
corresponds for Infrared spectrum
in accordance for sequence analysis test
Gruppo funzionale
alkyl halide
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?