Vai a
8.55007
NovaSyn®TG amino resin (90 µm)
Novabiochem®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
102,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
409,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1650,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
General description
NovaSyn TG resin is a composite of polyethylene glycol and a low-crosslinked polystyrene gel-type resin [1,2,3]. The 90 μm beads have a narrow size distribution, excellent pressure stability and swelling properties, and high diffusion rates, making them ideally suited for both batch or continuous flow peptide synthesis. Functionalized with an amino group, the resin can be readily derivatized with any carboxylic acid-containing linker using standard methods of amide bond formation. Furthermore, the excellent swelling properties in water of this support make it well suited to the preparation of peptide libraries.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] W. Rapp, et al. in ′Innovation & Perspectives in Solid Phase Synthesis, 1st International Symposium′, R. Epton (Eds), SPCC UK Ltd., Birmingham, 1990, pp. 205.
[2] L. Zhang, et al. in ′Peptides 1990, Proc. 21st European Peptide Symposium′, E. Giralt & D. Andreu (Eds), ESCOM, Leiden, 1990, pp.196.
[3] E. Bayer (1991) Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 30, 113.
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.20 - 0.30 mmol/g
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
The base resin ist PEG-PS copolymer (90µm), functionalised with an amino group.
Other Notes
Replaces: 01-64-0043
Legal Information
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)