Documenti
07725
Sigma-Aldrich
Methyl 2-amino-4,5-dimethoxybenzoate
≥98.0% (HPLC/NT)
Sinonimo/i:
Methyl 4,5-dimethoxyanthranilate, Methyl 6-aminoveratrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.21
Beilstein:
2724754
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC/NT)
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
128-133 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(OC)c(OC)cc1N
InChI
1S/C10H13NO4/c1-13-8-4-6(10(12)15-3)7(11)5-9(8)14-2/h4-5H,11H2,1-3H3
QQFHCCQSCQBKBG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)