Documenti
07607
Supelco
Hydrochloric acid
0.5 M in methanol, for GC derivatization, LiChropur
Sinonimo/i:
Methanolic HCl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.05
product name
Cloruro di idrogeno, 0.5 M in methanol, for GC derivatization, LiChropur
Grado
for GC derivatization
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Qualità
LiChropur
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Concentrazione
0.45-0.55 M in methanol
0.5 M in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Densità
0.801-0.812 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Methanolic HCl was used in fatty acid analysis during a study to identify Δ4 fatty acid desaturated from Thraustochytrium sp. involved in the biosynthesis of docosahexanoic acid.
Learn more in the Product Information
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)