07586
Methyl trans-vaccenate
analytical standard
Sinonimo/i:
trans-11-Octadecenoic acid methyl ester, Methyl trans-11-octadecenoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]\C(CCCCCC)=C(\[H])CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h8-9H,3-7,10-18H2,1-2H3/b9-8+
PVVODBCDJBGMJL-CMDGGOBGSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Determination of the analyte subjected to cellular fatty acid profile analysis by gas chromatography (GC) and GC-mass spectrometry (MS).
- Quantification of the analyte via determining the milk fatty acid profile in lactating ewes exposed to high ambient temperature using gas chromatography with flame ionization detection.
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)