07429
Diethyl succinate
analytical standard
Sinonimo/i:
Butanedioic acid, diethyl ester, Ethyl succinate, Succinic acid, diethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
6 (vs air)
Saggio
≥99.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.42 (lit.)
n20/D 1.420
P. eboll.
218 °C (lit.)
Punto di fusione
−20 °C (lit.)
Densità
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?