Documenti fondamentali
06939
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-2-methyl-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-3-(Boc-amino)-3-(2-methylphenyl)propionic acid, Boc-2-methyl-D-β-phenylalanine
Scegli un formato
500 MG
307,00 €
307,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
307,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
307,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white
Punto di fusione
158-160 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cc1ccccc1[C@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-7-5-6-8-11(10)12(9-13(17)18)16-14(19)20-15(2,3)4/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
WWDMSBGBNGEQDH-LBPRGKRZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)