06856
Duroquinone
Standard for quantitative NMR, TraceCERT®
Sinonimo/i:
2,3,5,6-Tetramethyl-1,4-benzoquinone, Tetramethyl-p-benzoquinone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Standard for quantitative NMR
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Descrizione
qNMR Standard for organic solvents (2 ppm)
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Condizioni di stoccaggio
under inert gas (Argon)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
qNMR: suitable
Punto di fusione
110-112 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
Formato
neat
Stringa SMILE
CC1=C(C)C(=O)C(C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-5-6(2)10(12)8(4)7(3)9(5)11/h1-4H3
WAMKWBHYPYBEJY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the label. Information about trace impurities are stated on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out our entire range of quantitative NMR standards (qNMR standards)
Altre note
Suitable NMR solvents: CDCl3
Prodotti consigliati
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
The signal ratio of two different protons can be measured with tremendous precision, which enables the generation of certified reference materials for use as qNMR standards.
Learn about ChemisTwin® Portal, an online analytical spectra interpretation tool. Discover its NMR lab benefits, workflow integration, and user responsibilities. Explore dRMs, algorithm accuracy, data formats, subscription possibilities, and more.
Contenuto correlato
ChemisTwin automatizza l'interpretazione dei risultati NMR, facendo risparmiare tempo nella conferma della struttura e nelle determinazioni quantitative grazie all'impiego di materiali di riferimento elettronici.
ChemisTwin automates NMR result interpretation, saving time with structure confirmation and quantitative NMR measurements using electronic Reference Materials.