Documenti fondamentali
06246
Supelco
Clenbuterol-d9
analytical standard
Sinonimo/i:
1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butyl-d9-amino)ethanol, 4-Amino-α-(tert-butyl-d9-aminomethyl)-3,5-dichlorobenzyl alcohol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12D9H9Cl2N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Saggio
≥97.0% (isotopic purity)
≥98.0% (HPLC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
environmental
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Descrizione generale
Standard for Supelco MIP SPE cartridges. For more information request Supelco Literature T407075, T706019, T706030, T706020
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)