Documenti
05563
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ethoxy-3-imino-propionate hydrochloride
technical, ≥85%
Sinonimo/i:
Diethyl malonmonoimidate hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13NO3·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.64
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥85%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CCOC(=N)CC(=O)OCC
InChI
1S/C7H13NO3.ClH/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2;/h8H,3-5H2,1-2H3;1H
HYMXUYQKXCHWDC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)