Documenti fondamentali
05387
Supelco
γ-Carotene
analytical standard
Scegli un formato
1 MG
595,00 €
595,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
595,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H56
Numero CAS:
Peso molecolare:
536.87
Beilstein:
3226412
Codice UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.24
595,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\C=C(C)\CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C40H56/c1-32(2)18-13-21-35(5)24-15-26-36(6)25-14-22-33(3)19-11-12-20-34(4)23-16-27-37(7)29-30-39-38(8)28-17-31-40(39,9)10/h11-12,14-16,18-20,22-27,29-30H,13,17,21,28,31H2,1-10H3/b12-11+,22-14+,23-16+,26-15+,30-29+,33-19+,34-20+,35-24+,36-25+,37-27+
HRQKOYFGHJYEFS-BXOLYSJBSA-N
Descrizione generale
γ-Carotene belongs to the class of carotenoids with provitamin A activity.[1]
Applicazioni
γ-Carotene may be used as a reference standard in the determination of γ-carotene in fruits using high performance liquid chromatography coupled with diode array detector (HPLC-DAD) and mass spectrometry (HPLC-MS).[2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
9-cis-Astaxanthin analytical standard
Supelco
51881
9-cis-Astaxanthin
Violaxanthin analytical standard
Supelco
91904
Violaxanthin
β-Carotene synthetic, ≥95% (HPLC), crystalline
Sigma-Aldrich
C4582
β-Carotene
Luteina analytical standard
Supelco
07168
Luteina
Zeaxanthin analytical standard
Supelco
14681
Zeaxanthin
Lycopene analytical standard
Supelco
75051
Lycopene
β-Carotene synthetic, ≥93% (UV), powder
Sigma-Aldrich
C9750
β-Carotene
Olives and Olive Oil in Health and Disease Prevention (2010)
Olives and Olive Oil in Health and Disease Prevention (2010)
Confirmation of the identity of the carotenoids of tropical fruits by HPLC-DAD and HPLC-MS.
Azevedo-Meleiro CH and Rodriguez-Amaya DB
J. Food Compos. Anal., 17(3-4), 385-396 (2004)