05174
DL-Menthol
analytical standard
Sinonimo/i:
Menthol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, Hexahydrothymol
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ~50:50
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
P. ebollizione
216 °C (lit.)
Punto di fusione
34-36 °C (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)C1CCC(C)CC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... TRPA1(8989) , TRPM8(79054)
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)