Documenti fondamentali
04934
Sigma-Aldrich
L-Serine benzyl ester benzenesulfonate (salt)
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13NO3 · C6H6O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder or flakes
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
colorless to white
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OS(=O)(=O)c1ccccc1.N[C@@H](CO)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C10H13NO3.C6H6O3S/c11-9(6-12)10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,9,12H,6-7,11H2;1-5H,(H,7,8,9)/t9-;/m0./s1
AJKFQGHWMCPNTI-FVGYRXGTSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)