Documenti fondamentali
03773
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol polymer-bound
extent of labeling: ~2.8 mmol/g diol loading
Sinonimo/i:
3-Benzylthio-1,2-propanediol polymer-bound, Polymer-supported diol
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado di funzionalizzazione
~2.8 mmol/g diol loading
Matrice
crosslinked with 2% DVB
Dimensione particelle
200-400 mesh
Altre note
Polymer supported protecting-group reagent for aldehydes and ketones[1]
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
P. Hodge et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2319-2319 (1983)