Documenti
03124-M
Sigma-Aldrich
Ioduro di potassio
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
About This Item
Formula condensata:
KI
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
1 mmHg ( 745 °C)
Grado
puriss.
Saggio
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Forma fisica
crystalline
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP
Impurezze
ammonium, in accordance
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, in accordance
thiosulfate (S2O3), in accordance
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.01% thiosulfate (S2O3)
≤0.02% free alkali (as KOH)
Perdita
≤0.5% loss on drying, 105 °C
pH
6-9 (25 °C, 166 g/L)
Punto di fusione
681 °C (lit.)
Anioni in tracce
iodate (IO3-): in accordance
nitrate (NO3-): in accordance
nitrite (NO2-): in accordance
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Ba:, in accordance
Fe: ≤0.001%
Compatibilità
complies for appearance of solution
Stringa SMILE
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Lo ioduro di potassio (KI) è un sale inorganico di potassio. Lo ioduro di potassio supportato su allumina è impiegato come catalizzatore per la transesterificazione di olio di soia con metanolo. È stata studiata l′influenza di KI sulla generazione in vitro di intermedi dell′ossigeno derivati dai leucociti polimorfonucleati (PMN).
Applicazioni
Lo ioduro di potassio (KI) è stato usato nella preparazione di soluzioni madre di ioduri standard per la determinazione degli ioduri mediante cromatografia per esclusione dimensionale. Può essere usato nella determinazione spettrofotometrica di prodotti di ossidazione avanzata delle proteine (AOPP).
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Y Miyachi et al.
The British journal of dermatology, 107(2), 209-214 (1982-08-01)
The effects of potassium iodide, colchicine and dapsone on the in vitro generation of polymorphonuclear leukocyte (PMN)-derived oxygen intermediates were investigated. These three drugs have beneficial effects on those conditions in which PMNs play an important pathogenetic role. Three oxygen
V Witko-Sarsat et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 161(5), 2524-2532 (1998-09-02)
We previously demonstrated the presence of advanced oxidation protein products (AOPP), a novel marker of oxidative stress in the plasma of uremic patients receiving maintenance dialysis. The present study in a cohort of 162 uremic patients showed that plasma concentrations
H B Li et al.
Journal of chromatography. A, 918(2), 335-339 (2001-06-16)
A novel method for the determination of iodide by size exclusion chromatography was established. The method was simple and highly sensitive with good precision. Iodide was converted to iodine, then sequestered with starch, and separated from the matrix using a
Alejandro A Arriagada et al.
Endocrinology, 156(4), 1540-1551 (2015-01-17)
Na+/I- symporter (NIS) mediates iodide (I-) uptake in the thyroid gland, the first and rate-limiting step in the biosynthesis of the thyroid hormones. The expression and function of NIS in thyroid cells is mainly regulated by TSH and by the