Documenti fondamentali
02665
Supelco
Aluminum oxide on TLC-plates
aluminum oxide matrix, binder, Organic, fluorescent indicator: no, L × W 20 cm × 20 cm
Sinonimo/i:
Analtech TLC Uniplates: alumina matrix
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
Materiali
alumina matrix
aluminum oxide matrix
glass support
glass support
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic
fluorescent indicator: no
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
20 cm × 20 cm
Misura
250 μm
Dimensione particelle
11.0-14.0 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Descrizione generale
Produced using a slurry containing calcium sulfate hemihydrate as a binder.
Altre note
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
105713
Note legali
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)