Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 95,80 € |
Informazioni su questo articolo
95,80 €
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.94 (vs air)
vapor pressure
2.14 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
739 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.11 %, 65 °F, 7.9 %, 121 °F
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.408 (lit.), n20/D 1.409
bp
149-150 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCC(C)=O
InChI
1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
InChI key
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural | grade FG, Fragrance grade, Halal |
| format neat | format - | format - | format - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| mp −35 °C (lit.) | mp −35 °C (lit.) | mp −35 °C (lit.) | mp −33 °C (lit.) |
| density 0.82 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.82 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.82 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.817 g/mL at 25 °C (lit.) |
| expl. lim. 1.11 %, 65 °F, 7.9 %, 121 °F | expl. lim. 1.11 %, 65 °F, 7.9 %, 121 °F | expl. lim. 1.11 %, 65 °F, 7.9 %, 121 °F | expl. lim. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Heptanone
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
105.8 °F - closed cup
flash_point_c
41 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 196886-5G | 04061832491561 |
| 02476-1ML | 04061838617347 |