Documenti fondamentali
01191
Sigma-Aldrich
N-Acetylhomopiperazine
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
1-Acetylhexahydro-1H-1,4-diazepine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.20
Beilstein:
606764
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.510
Densità
1.077 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)N1CCCNCC1
InChI
1S/C7H14N2O/c1-7(10)9-5-2-3-8-4-6-9/h8H,2-6H2,1H3
TWJPZMYNUBAUGA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)