00670590
Thymol
primary reference standard
Sinonimo/i:
2-Isopropyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, IPMP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Tensione di vapore
1 mmHg ( 64 °C)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
P. eboll.
232 °C (lit.)
Punto di fusione
48-51 °C (lit.)
Densità
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
240.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
116 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)