Documenti fondamentali
0063A-PA
Sigma-Aldrich
Neu5Acα6`Lac-C2-PAA
Scegli un formato
0.5 MG
765,00 €
765,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
0.5 MG
765,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
765,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
carrier
PAA carrier
Nome Commerciale
PA-Series
Saggio
95% (H-NMR)
Stato
lyophilized powder
PM
~20,000 Da
Produttore/marchio commerciale
GlycoNZ
Grado di funzionalizzazione
20 mol% Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-co-N-acrylamide] ligand density
tecniche
ELISA: suitable
probe type
trisaccharide
probe presentation
polymeric
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
PA-Series: Unlabeled Polyacrylamide Conjugates
This series of glycoconjugate probes consists of HOCH2CH2NH3+-salts for carboxylates and sulfates. PAA is poly[N-(2-hydroxyethyl) acrylamide], a flexible polymer chain which serves as an additional spacer. The spacer-arm for oligosaccharides is normally –(CH2)3–.
Applicazioni
Glycoconjugates are used to study the functions of carbohydrates, carbohydrate-binding proteins in biological processes, and on the discovery of new carbohydrate-mediated interactions.
Nota sulla preparazione
Purity: synthetic ω-aminoalkyl glycosides used for coupling with the polymer have a purity of >95% (HPLC and 1H-NMR)
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)