Documenti fondamentali
0041-BP
Sigma-Aldrich
Leb-C3-PAA-biot
Sinonimo/i:
Leᵇ-C3-PAA-biotin
Scegli un formato
1 MG
544,00 €
544,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
544,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
544,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
carrier
PAA carrier
Coniugato
biotin conjugate
Nome Commerciale
BP-Series
Saggio
95% (H-NMR)
Stato
lyophilized powder
PM
~20,000 Da
Produttore/marchio commerciale
GlycoNZ
Grado di funzionalizzazione
20 mol% Biotin ligand density
tecniche
flow cytometry: suitable
glycol-bead construction: suitable
glycol-surface construction: suitable
probe type
tetrasaccharide
probe presentation
polymeric
applicazioni
histochemistry
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
BP-Series: Biotinylated Polymeric Probes
This series of glycoconjugate probes includes HOCH2CH2NH3+-salts for acidic sugars. The affinity of these probes is 102 to 105 times higher than that of the corresponding free sugars. The spacer-arm is normally –(CH2)3–, while the spacer arm for biotin is –(CH2)6–. The flexible polymer chain behaves as an additional spacer.
Used as a high molecular weight carrier, poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide], abbreviated as PAA, has
low non-specific sorption, and is stable to chemical and proteolytic action.
Applicazioni
Glycoconjugates are used to study the functions of carbohydrates, carbohydrate-binding proteins in biological processes, and on the discovery of new carbohydrate-mediated interactions.
Nota sulla preparazione
Purity: synthetic ω-aminoalkyl glycosides used for coupling with the polymer have a purity of >95% (HPLC and 1H-NMR)
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)