00446
Universal Microbial Limit Test Membrane
white colored, sterile, diameter 70 mm, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Indicator membrane, ID Membranes
About This Item
Prodotti consigliati
membrane size
70 mm
Sterilità
sterile
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Condizioni di stoccaggio
protect from light
tecniche
microbe id | specific enzyme detection: suitable
applicazioni
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Bacillus spp.
Escherichia coli
Pseudomonas spp.
Salmonella spp.
Staphylococcus spp.
coliforms
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)