0035-BM
Neu5Acα-C3-biot
About This Item
Prodotti consigliati
Coniugato
biotin conjugate
Nome Commerciale
BM-Series
Saggio
95% (H-NMR)
Stato
lyophilized powder
PM
727.8 Da
Produttore/marchio commerciale
GlycoNZ
Grado di funzionalizzazione
20 mol% Biotin ligand density
tecniche
glycol-bead construction: suitable
glycol-surface construction: suitable
microarray: suitable
probe type
monosaccharide
probe presentation
monomeric
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
These glycoconjugate probes have an elongated spacer giving them the possibility to bind avidin or streptavidin. The biotin fragment is hydrophobic enough to permit the probes to be adsorbed on SepPack C18 cartridges from aqueous solutions, and to be eluted by methanol, similarly to glycosides bearing a “Lemieux-type” space. The spacer is the normal spacer of the ligand plus the spacer of the biotin label –CO(CH2)5NH–.
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)