Documenti fondamentali
00301
Sigma-Aldrich
2,4-Dodecadienal
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.29
Beilstein:
1776172
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical
Saggio
≥90% (GC)
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.510
Densità
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCC\C=C\C=C\C=O
InChI
1S/C12H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h8-12H,2-7H2,1H3/b9-8+,11-10+
QKTZBZWNADPFOL-BNFZFUHLSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)