Documenti fondamentali
40-4006
Sigma-Aldrich
Methyl Red − Methylene Blue solution
pH 5.4
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
pH
5.4
Compatibilità
for titration
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C