30-4210
Trietilammina
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
N,N-dietiletanammina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
51.75 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
593 °F
Limite di esplosione
8 %
Disponibilità
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
P. ebollizione
88.8 °C (lit.)
Punto di fusione
−115 °C (lit.)
Densità
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?